Merck
649260
Sigma-Aldrich
6-氯-2-甲基喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8ClN
CAS号:
分子量:
177.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
94-98 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
Cc1ccc2cc(Cl)ccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
OCCIBGIEIBQGAJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)