Merck
647756
Sigma-Aldrich
1-乙酰基-4-哌啶甲酸
97%
别名:
N-乙酰基-4-哌啶羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13NO3
CAS号:
分子量:
171.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
180-184 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for synthesis of:
  • Triazole derivatives
  • Antiproliferative agents
  • CDK inhibitors
  • CCR5 antagonists for HIV treatment
  • nhNK1 antagonists
  • Piperidine derivatives
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)