Merck
646083
Sigma-Aldrich
顺式-十八碳烯酸-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC17H34O2
分子量:
283.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
質量偏移
M+1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
InChI 密鑰
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.0 °F
閃點(°C)
112.8 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)