About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(Cl)(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
185.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
239-243 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cc1cc(Cl)cc(c1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
KOPXCQUAFDWYOE-UHFFFAOYSA-N