Merck
252042
Sigma-Aldrich
2-氨基-4,5-二甲氧基苯甲酸
98%
别名:
4,5-二甲氧基邻氨基苯甲酸, 6-氨基藜芦酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(OCH3)2CO2H
CAS号:
分子量:
197.19
Beilstein:
782814
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-173 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)