Merck
642770
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-溴苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(Br)CN
CAS号:
分子量:
197.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI 密鑰
POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves