Merck
640050
Sigma-Aldrich
6-三氟甲基-3-吡啶甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6F3NO
分子量:
177.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-3,12H,4H2
InChI 密鑰
CBSXUFWMVOAHTK-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in synthesis of human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)