Merck
639737
Sigma-Aldrich
N-Boc-反式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO5
CAS号:
分子量:
245.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -65°, c = 1% in chloroform
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
92-96 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChI 密鑰
MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)