About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2BrClO2S2
CAS号:
分子量:
261.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
bp
100-102 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
InChI 密鑰
WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges