About This Item
经验公式(希尔记法):
Al2TiO5
CAS号:
分子量:
181.83
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
化驗
98.5% trace metals basis
形狀
nanopowder
粒徑
<25 nm (BET)
SMILES 字串
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
InChI 密鑰
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
材料具有高反应性、低热导率、高抗热震性以及低热膨胀率。
用作 β-氮化硅上的阻挡材料
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.