Merck
63407
Sigma-Aldrich
甲基丙二酰胺
≥97.0% (HPLC)
别名:
丙二酸单甲酯单酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
117.10
Beilstein:
2237801
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
≥97.0% (HPLC)
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
39-44 °C
官能基
amide
ester
SMILES 字串
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
InChI 密鑰
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)