Merck
632570
Sigma-Aldrich
4-苯基噻唑-2-硫醇
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NS2
CAS号:
分子量:
193.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
mp
167-172 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
Sc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NS2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11)
InChI 密鑰
CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)