Merck
630063
Sigma-Aldrich
氯化铝,官能化硅胶
40-63 μm, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
别名:
三氯化铝,官能化硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: aluminum
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
標籤範圍
1.5 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒徑
40-63 μm
孔徑
60 Å pore size
相关类别
應用
二氧化硅结合的路易斯酸Friedel-Crafts 反应的催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)