Merck
61844
Sigma-Aldrich
D-α-环己基甘氨酸
≥98.0% (HPLC)
别名:
(R)-α-氨基环己基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO2
CAS号:
分子量:
157.21
Beilstein:
3196806
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)