推荐产品
同位素純度
98 atom % D
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
294.8 °F
閃點(°C)
146 °C