Merck
617237
Sigma-Aldrich
1,3-二氟苯-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D4F2
分子量:
118.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
bp
82 °C (lit.)
密度
1.250 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c(F)c1[2H]
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
UEMGWPRHOOEKTA-RHQRLBAQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)