Merck
617075
Sigma-Aldrich
二乙胺-d11
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3CD2)2ND
分子量:
84.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+11
SMILES 字串
[2H]N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2/hD
InChI 密鑰
HPNMFZURTQLUMO-REUZILGJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)