Merck
615838
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane-d12
98 atom % D
别名:
Isopentane-d12
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2CDCD2CD3
CAS号:
分子量:
84.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
同位素純度
98 atom % D
質量偏移
M+12
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-59.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-51 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)