Merck
614874
Sigma-Aldrich
1-溴丙烷-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
别名:
正丙基溴-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2CD2Br
分子量:
130.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
包含
copper as stabilizer
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
密度
1.430 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI 密鑰
CYNYIHKIEHGYOZ-NCKGIQLSSA-N
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)