Merck
614459
Sigma-Aldrich
1-溴丙烷-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
别名:
正丙基溴-1,1,3,3,3-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH2CD2Br
分子量:
128.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
密度
1.354 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
InChI 密鑰
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)