Merck
614378
Sigma-Aldrich
棕榈酸钾-d31
98 atom % D
别名:
十六烷酸-d31 钾盐, 十六烷酸钾-d31, 棕榈酸-d31 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)14CO2K
CAS号:
分子量:
325.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+31
SMILES 字串
[K+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2;
InChI 密鑰
MQOCIYICOGDBSG-HXKBIXQXSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)