等級
NMR reference standard
濃度
50% in chloroform-d (99.8 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
形式
single component solution
SMILES 字串
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
InChI 密鑰
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三氯氟甲烷溶液可用作NMR标准品,用于使用19F核磁共振(19F NMR)技术选择性地定量测定药物制剂和人血清中的氟哌啶醇。
數量
5 mm 外径管含有 0.700 mL。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
19 F NMR as a powerful technique for the assay of anti-psychotic drug haloperidol in human serum and pharmaceutical formulations
Shamsipur M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 1116-1121 (2007)