Merck
609242
Sigma-Aldrich
L-Methionine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2CH2CH(15NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
150.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
光學純度
optical purity: 98%
技術
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H][C@]([15NH2])(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-JGTYJTGKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3