Merck
607940
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(13CD3)213CD13CD213CD(NH2)13CO2H
分子量:
147.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
光學活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
技術
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+16
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1
InChI 密鑰
ROHFNLRQFUQHCH-MMDPJQIISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)