Merck
607487
Sigma-Aldrich
甲酸钠-13C,d
98 atom % D, 99 atom % 13C
别名:
甲酸-13C,d 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D13CO2Na
分子量:
70.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
形狀
solid
mp
259-262 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Na+].[2H][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1D;
InChI 密鑰
HLBBKKJFGFRGMU-PZAJRUEUSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)