蒸汽密度
0.55 (vs air)
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1D4
InChI 密鑰
VNWKTOKETHGBQD-PPVWBSHVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
建议使用铜质软管接头 Z14,681-1 或铜体微型气流阀 Z51,353-9。
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-306.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-188 °C - closed cup