Merck
606480
Sigma-Aldrich
对苯二甲酸二甲酯-α,α′-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C1C9H10O4
分子量:
195.18
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
139-141 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O=C(OC)C1=CC=[13C](C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i7+1
InChI 密鑰
WOZVHXUHUFLZGK-CDYZYAPPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
285.8 °F
閃點(°C)
141.00 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)