Merck
490849
Sigma-Aldrich
对苯二甲酸-2,2′-13C2
99 atom % 13C
别名:
1,4-苯二甲酸-羧基-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-(13CO2H)2
分子量:
168.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O=[13C](O)C1=CC=C([13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChI 密鑰
KKEYFWRCBNTPAC-BFGUONQLSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)