Merck
606235
Sigma-Aldrich
重碳酸钾-13C
98 atom % 13C
别名:
碳酸氢钾-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH13CO3
分子量:
101.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[K+].O[13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI 密鑰
TYJJADVDDVDEDZ-YTBWXGASSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)