Merck
605522
Sigma-Aldrich
D-山梨醇-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
D-葡糖醇-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H14O6
分子量:
183.16
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
光學活性
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OCC(O)C(O)C(O)[13CH](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/i3+1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-LBPDFUHNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)