Merck
605468
Sigma-Aldrich
D-葡萄糖-4,5-13C2
99 atom % 13C
别名:
葡萄糖-4,5-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C4H12O6
分子量:
182.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
OC[13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1,3+1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-KBJQABIWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)