Merck
605328
Sigma-Aldrich
D-乳糖-1-13C
99 atom % 13C
别名:
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC11H22O11 · H2O
分子量:
361.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)