Merck
605301
Sigma-Aldrich
氯化胆碱-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO13CH2CH2N(CH3)3Cl
分子量:
140.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)(C)C[13CH2]O
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i5+1;
InChI 密鑰
SGMZJAMFUVOLNK-LJJZSEGWSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)