Merck
604275
Sigma-Aldrich
4-碘苯甲酸甲酯-环-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
I13C6H4-CO2CH3
分子量:
268.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
112-116 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
DYUWQWMXZHDZOR-WBJZHHNVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)