Merck
600091
Sigma-Aldrich
芘-4,5,9,10-13C4
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C12H10
分子量:
206.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
145-148 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
c1cc2[13cH][13cH]c3cccc4[13cH][13cH]c(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i7+1,8+1,9+1,10+1
InChI 密鑰
BBEAQIROQSPTKN-HZKSPUCSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)