Merck
595594
Sigma-Aldrich
2-(2-溴乙酰基)噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BrOS
CAS号:
分子量:
205.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
29-33 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
BrCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)