Merck
59470
Sigma-Aldrich
5,6-O-异亚丙基-L-古洛糖酸 γ-内酯
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O6
CAS号:
分子量:
218.20
Beilstein:
5267697
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
光學活性
[α]20/D +62±2°, c = 1% in H2O
mp
166-170 °C
SMILES 字串
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
InChI 密鑰
JNTPPVKRHGNFKM-BNHYGAARSA-N
其他說明
合成一类 2 位和 3 位改性的化合物的原料;合成异亚丙基-L-甘油醛
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
C. Hubschwerlen et al.
Organic Syntheses, 72, 1-1 (1995)
J.A. Vekemans et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 266-266 (1985)