Merck
593753
Sigma-Aldrich
2′,6′-二氯苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3COCH3
CAS号:
分子量:
189.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
37-41 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)