Merck
264288
Sigma-Aldrich
3′,4′-二氟苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3COCH3
CAS号:
分子量:
156.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4916 (lit.)
bp
94-95 °C/13 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3′,4′-Difluoroacetophenone may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)