About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H34Cl2Cu2N4O2
CAS号:
分子量:
464.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
品質等級
mp
131-132 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[Cu]Cl.[H]O[Cu]Cl.CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/2C6H16N2.2ClH.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;2*1H;;;2*1H2/q;;;;2*+2;;/p-4
InChI 密鑰
XSGFQMSXIWLPOB-UHFFFAOYSA-J
應用
用于催化:
- 不对称偶联加合反应
- 基于吡唑烷酮的偶极子的1,3-偶极环加合到末端炔烃(预催化剂)
- 咪唑的氧化N-芳基化
- 氧化偶合共聚
- 串联磷-碳键形成-氧化官能化反应
- 酰胺的苄化和烯丙基化
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3