Merck
591378
Sigma-Aldrich
2-(4-氯苯基)乙基异硫代氰酸酯
97%
别名:
2-(4-氯苯基)乙基硫代异氰酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8ClNS
CAS号:
分子量:
197.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.6000 (lit.)
密度
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(CCN=C=S)cc1
InChI
1S/C9H8ClNS/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup