Merck
590789
Sigma-Aldrich
2,4,5-三氯苯酚-3,6-d2
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6HD2Cl3O
CAS号:
分子量:
199.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
InChI 密鑰
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
271.4 °F - closed cup
閃點(°C)
133 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)