Merck
461059
Sigma-Aldrich
苄基-α,α-d2 乙醇
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
a,a-二氘代苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CD2OH
CAS号:
分子量:
110.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.5388 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6D2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-NCYHJHSESA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)