Merck
589799
Sigma-Aldrich
DL-甲硫氨酸-2-d1
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3S(CH2)2CD(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
150.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C(N)(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i4D
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-QYKNYGDISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)