Merck
589810
Sigma-Aldrich
D-甲硫氨酸-d3 (甲基-d3)
98 atom % D
别名:
D-甲硫氨酸-甲基-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
152.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
273 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-YLSDRZBNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)