Merck
589608
Sigma-Aldrich
L-丝氨酸-1,2-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH213CH(NH2)13CO2H
分子量:
107.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
N[13C@@H](CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1,3+1
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-PIJHRLDMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)