Merck
749877
Sigma-Aldrich
L-Serine-13C3,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
别名:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO13CD213CD(15NH2)13COOH
分子量:
112.08
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+7
SMILES 字串
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-UXVMDEDXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)