Merck
588059
Sigma-Aldrich
氯乙烷-1,1-d2
98 atom % D
别名:
乙基氯-1,1-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CD2Cl
CAS号:
分子量:
66.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
bp
12.3 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C)Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
InChI 密鑰
HRYZWHHZPQKTII-CBTSVUPCSA-N
包裝
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
不锈钢控制阀 Z146951 或 Z187224
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-58.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-50.0 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)