Merck
488267
Sigma-Aldrich
溴乙烷-2-13C
99 atom % 13C
别名:
乙基溴-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CH2Br
分子量:
109.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.473 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3]CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
InChI 密鑰
RDHPKYGYEGBMSE-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)