Merck
579734
Sigma-Aldrich
3′-溴-4′-甲基苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9BrO
CAS号:
分子量:
213.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
42-46 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
PDJLFESXPVLVMR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)